Stampa…
Titanium(IV) isopropoxide
Fornitore: TCI
Attenzione
T0133-25G T0133-500G
TCIAT0133-25GEA 17 EUR
TCIAT0133-25G TCIAT0133-500G
Titanium(IV) isopropoxide
Titanium(IV) isopropoxide
Formula: C₁₂H₂₈O₄Ti
Punto di ebollizione: 220°C
Punto di fusione: 18…20 °C
Densità: 0,9711 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 46°C
MDL Number: MFCD00008871
CAS Number: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN: 2413
ADR: 3,III
Merck Index: 14,09480
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3f39390a76ea306ec2c3fa09dd1fb364192d099&vid=a3f39390a76ea306ec2c3fa09dd1fb364192d099&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Ignition residue 27.3 to 28.6 %