Stampa…
Potassio sorbato ≥99.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Fornitore: TCI
Attenzione
P1954-25G P1954-5G
TCIAP1954-25GEA 28 EUR
TCIAP1954-25G TCIAP1954-5G
Potassio sorbato ≥99.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Potassio sorbato
Formula: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
Punto di fusione: 270 °C
Densità: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016546
CAS Number: 24634-61-5
EINECS: 246-376-1
Merck Index: 14,07671
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a281b92c480ad0397a7ff0144c0ecab82a94d3b7&vid=ae66bce5dfc0c0aea73c05c030a4dd46c59cca0b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow granule
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test