Stampa…
Octanoyl chloride ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
O0039-25ML O0039-500ML O0039-100ML
TCIAO0039-25MLEA 20 EUR
TCIAO0039-25ML TCIAO0039-500ML TCIAO0039-100ML
Octanoyl chloride ≥99.0% (by GC)
Octanoyl chloride
Formula: C₈H₁₅ClO
Punto di ebollizione: 196 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 85°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000766
CAS Number: 111-64-8
EINECS: 203-891-6
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba03a51a0a5dd7eb42982f69c1db396de0701063&vid=ba03a51a0a5dd7eb42982f69c1db396de0701063&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) 98.0 to 102.0 %