Span® 20
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₈H₃₄O₆ Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 204°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005365 CAS Number: 1338-39-2 EINECS: 215-663-3 Merck Index: 14,08724 |
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Saponification Value | 155.0 to 174.0 |