Stampa…
Span® 80
Fornitore: TCI
S0060-25G S0060-500G
TCIAS0060-25GEA 17 EUR
TCIAS0060-25G TCIAS0060-500G
Span® 80
Span® 80
Formula: C₂₄H₄₄O₆
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00080948
CAS Number: 1338-43-8
EINECS: 215-665-4
Visualizza i codici
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid
Saponification Value 142.0 to 189.0
Acid Value max. 10.0