Stampa…
L(-)-Glutatione (forma ridotta) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
G0074-10G G0074-1G
TCIAG0074-10GEA 72 EUR
TCIAG0074-10G TCIAG0074-1G
L(-)-Glutatione (forma ridotta) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
L(-)-Glutatione (forma ridotta)
Formula: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Punto di fusione: 185…195 °C
Densità: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00065939
CAS Number: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 14,04475
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa2e47e0ff59f83fb5ebfc6080ad08598d636c53&vid=fa2e47e0ff59f83fb5ebfc6080ad08598d636c53&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 % (after drying)
Specific rotation [a]20/D -16.0 to -19.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 0.5 %