Stampa…
(3-Chloropropyl)triethoxysilane ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Chloropropyltriethoxysilane, Triethoxy(3-chloropropyl)silane, 3-(Triethoxysilyl)propylchloride
T1253-25ML T1253-500ML T1253-100ML
TCIAT1253-25MLEA 16 EUR
TCIAT1253-25ML TCIAT1253-500ML TCIAT1253-100ML
(3-Chloropropyl)triethoxysilane ≥97.0% (by GC)
(3-Chloropropyl)triethoxysilane
Formula: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Peso molecolare: 240,8 g/mol
Punto di ebollizione: 102°C
Flash Pt: 86°C
MDL Number: MFCD00018985
CAS Number: 5089-70-3
EINECS: 225-805-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a256c97a32b08ff1c428f758a4da4261ef8ebf35&vid=a256c97a32b08ff1c428f758a4da4261ef8ebf35&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %