Stampa…

Chloroiodomethane ≥97.0% (by GC) stabilizzato

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione


Stabilization: Stabilised with copper chip

C1179-100G C1179-25G
TCIAC1179-100GEA 109 EUR
TCIAC1179-100G TCIAC1179-25G
Chloroiodomethane ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Chloroiodomethane
Formula: CH₂ClI
Peso molecolare: 176,38 g/mol
Punto di ebollizione: 108°C
Densità: 2,416 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001078
CAS Number: 593-71-5
EINECS: 209-804-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b080d6aae0a1221dba257d8ee84c4fa8544f398f&vid=b080d6aae0a1221dba257d8ee84c4fa8544f398f&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR