Dichloro(phenyl)phosphine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₅Cl₂P Punto di ebollizione: 59°C Punto di fusione: –51 °C Densità: 1,32 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 102°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000528 CAS Number: 644-97-3 EINECS: 211-425-8 UN: 2798 ADR: 8,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |