Stampa…
Sodio tetrafenilborato ≥99.5% (W) precipitation reagent for K
Fornitore: TCI
Pericolo
A5130-1G A5130-10G
TCIAA5130-1GEA 16 EUR
TCIAA5130-1G TCIAA5130-10G
Sodio tetrafenilborato ≥99.5% (W) precipitation reagent for K
Sodio tetrafenilborato
Formula: (C₆H₅)₄BNa
Punto di fusione: > 400 °C
Densità: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011494
CAS Number: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08690
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77bb16f6af3a319132328866d2acfd29cf44ae74&vid=db0428e6a501fe5658276754bfe908dba9e54444&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) min. 99.5 %
Solubility in Water almost transparency