Stampa…
Piastre a contatto (Rodac) in blister a strappo
Fornitore: LIOFILCHEM
15325 15328 15329 15332 15334 15357PS 15365 15323S 15326 15327S 15336 15340S 15375 15376 15380S 15360 15205 15361
LIOF15325EA 61.4 EUR
LIOF15325 LIOF15328 LIOF15329 LIOF15332 LIOF15334 LIOF15357PS LIOF15365 LIOF15323S LIOF15326 LIOF15327S LIOF15336 LIOF15340S LIOF15375 LIOF15376 LIOF15380S LIOF15360 LIOF15205 LIOF15361
Piastre a contatto (Rodac) in blister a strappo
Terreni per microbiologia Piastre contact per microbiologia
La confezione in blister a strappo soddisfa gli standard di qualità e protezione più elevati. La confezione in blister, prodotta in modo completamente automatico e in un ambiente controllato, offre, rispetto alla confezione in busta, i seguenti vantaggi:
  • Confezione completamente trasparente
  • Senza rilascio di particelle durante l'apertura della pellicola, aspetto fondamentale in ambienti controllati da contaparticelle
  • Consente l'utilizzo di piastre singole, lasciando le piastre restanti protette nella loro confezione
  • Riduzione drastica della disidratazione del terreno di coltura per tutta la durata dello stoccaggio
  • Conservazione e isolamento migliori del prodotto durante il trasporto e lo stoccaggio
  • Il prodotto non può essere manipolato dopo il confezionamento, per evitare ogni contaminazione