Stampa…
Disinfettante, aereo, trattamento a secco delle superfici, Fumispore OPP
Fornitore: LABORATOIRE DE CHIMIE ET BIOLO
FSPOPPIT0400 FSPOPPIT1000 FSPOPPIT0200 FSPOPPIT0020 FSPOPPIT0040
LBCBFSPOPPIT0400EA 387 EUR
LBCBFSPOPPIT0400 LBCBFSPOPPIT1000 LBCBFSPOPPIT0200 LBCBFSPOPPIT0020 LBCBFSPOPPIT0040
Disinfettante, aereo, trattamento a secco delle superfici, Fumispore OPP
Soluzioni detergenti Disinfettanti
Un trattamento a secco efficace nella rimozione di specie fungine, lieviti e batteri, ampiamente utilizzato nell'industria alimentare. L’efficacia di 'Fumispore OPP' contro i microrganismi è stata testata con metodo ufficiale AFNOR.
"Fumispore OPP" è registrato presso il Ministero della Salute (PMC registrazione n° 19238)
  • Conforme alla direttiva europea sui biocidi
  • Semplice utilizzo, autonomo, non richiede attrezzature speciali
  • i trattamenti durano poche ore e si possono fare di notte
  • Attività basata su ortofenilfenolo
Attenzione: Use biocides safely.More Product Information