Stampa…
Piastre a contatto
Fornitore: PBI Brand
103070/E 103073/E 103150/E 103153/E 103030/E 103200/E 103203/E 103561/E 103205/M 103661 103271/E 103270 103560 103564 103152/M 103641 103561/M 103153P 103203P 103070P 103150P 103073P 103200P 103271P 103561P
103070/EEA 202 EUR
103070/E 103073/E 103150/E 103153/E 103030/E 103200/E 103203/E 103561/E 103205-M 103661. 103271/E 103270. 103560. 103564. 103152-M 103641. 103561/M 103153P 103203P 103070P 103150P CHER103073P CHER103200P CHER103271P CHER103561P
Piastre a contatto
Terreni per microbiologia Piastre contact per microbiologia
Le piastre a contatto “Agar Contact Clean Room ” vengono utilizzate, da sole o con il campionatore per superfici “Contact Weight”, per il controllo microbiologico delle superfici e, con i campionatori d'aria SAS.
Questo tipo di piastre a contatto risulta particolarmente utile per la validazione di camere sterili. Il doppio o triplo imballo irraggiato consente l'introduzione delle piastre nell'area da monitorare senza alcun rischio di contaminazione ambientale: togliendo la protezione più esterna prima di entrare nella zona bianca, si permette l'ingresso del materiale nell'area a contaminazione controllata.
E' possibile richiedere formulazioni e confezionamenti personalizzati a seconda delle esigenze.