Stampa…
Terreni di coltura, pronti all'uso, in piastre
Fornitore: PBI Brand
104131/E 104414/E 104060/E 104066/E 104416/E 104927/E 104501/E 104130/E 104414/M 104491/M 104501/M 103033 104836 104850/M 104924P 104686 104641 103075 104681 104491/E 104416/M 104131P 104414P 104501P 104420P 104850P 104850P/M 104836P 103154/M 104413/M
104131/EEA 238 EUR
104131/E 104414/E 104060/E 104066/E 104416/E 104927/E 104501/E 104130/E 104414/M 104491/M 104501/M 103033. 104836. 104850-M 104924P 104686. 104641. 103075. 104681. 104491/E 104416/M 104131P 104414P 104501P 104420P 104850P 104850P/M CHER104836P CHER103154/M CHER104413/M
Terreni di coltura, pronti all'uso, in piastre
Terreni per microbiologia Terreni pronti per microbiologia
Le piastre Petri per il monitoraggio ambientale sono ideate per il controllo qualitativo della contaminazione dell'aria mediante il metodo ad esposizione. Il doppio o triplo imballo irraggiato consente l'introduzione delle piastre nell'area da monitorare senza alcun rischio di contaminazione ambientale: togliendo la protezione più esterna prima di entrare nella zona bianca, si permette l'ingresso del materiale nell'area a contaminazione controllata. E' possibile richiedere formulazioni e confezionamenti personalizzati a seconda delle esigenze.