Stampa…
VWR®, Supporto "Trunk" per il trasporto di contenitori secondari per campioni biologici
Fornitore: VWR Collection
PBIB39179EA 231 EUR
PBIB39179 PBIB39180 PBIB89932 PBIB91303
VWR®, Supporto "Trunk" per il trasporto di contenitori secondari per campioni biologici
Scatole scatole per trasporto
Supporto impermeabile isolante
  • Disinfettabili con i disinfettanti più comuni diluiti in acqua
  • Trasporto agevole: leggero e dotato di tracolla per semplificare il trasporto dei campioni
  • Procedure di emergenza e istruzioni di sicurezza stampate in modo indelebile sui supporti interni per piastre eutettiche, per agevolare il trasporto a temperature basse su brevi distanze
  • Tasca per documenti per riporre le schede dei campioni
Borsa semirigida per il trasporto di contenitori secondari per campioni biologic. Rivestimento esterno di colore rosso in PVCMore Product Information