Stampa…
VWR®, Contenitori per campioni biologici
Fornitore: VWR Collection
720-1988EA 147 EUR
720-1988 720-1989
VWR®, Contenitori per campioni biologici
Trasportatori Portabottiglie
Contenitore resistente per il trasporto di campioni biologici.
  • Manico ripiegabile per permettere l’impilaggio di diversi contenitori
  • Coperchio completamente rimovibile per facilitare la pulizia
  • Logo Biohazard (personalizzabile su richiesta)
  • Robusto ed estremamente leggero
  • Chusura ermetica
  • Procedure di emergenza stampate sul contenitore in caso di rottura