Stampa…
pHmetro/termometro da banco, SevenExcellence™ S400
Fornitore: Mettler - Toledo
30046242 30046240 30046241 30092982
662-1467EA 3180 EUR
662-1467 662-1464 662-1466 662-2000
pHmetro/termometro da banco, SevenExcellence™ S400
Misuratori elettrochimici pHmetri
Questi strumenti, oltre a misurare pH e ORP con sensori classici, supportano misurazioni di pH con tecnologia ISFET. Gli strumenti sono in grado di eseguire in modo efficace applicazioni complesse, di soddisfare i rigorosi requisiti dei settori di mercato regolamentati e di eseguire attività di misurazione quotidiane in laboratori.
  • Ampio display a colori, touchscreen intuitivo e guida ai menu in 10 lingue
  • Concetto di metodo flessibile (17 metodi predefiniti e 50 metodi definiti dall'utente) per un'elevata riproducibilità e sicurezza
  • Adatto per tre moduli