Fornitore: VWR Collection
112-2754EA 14.9 EUR
112-2754 112-2755 112-2756 112-2757
VWR® NITRILE LIGHT, Guanti in nitrile
Guanti
Guanti ambidestri, leggeri e di buona durata ideali per la manipolazione degli alimenti, per il settore della ristorazione e per lavori in cucina, applicazioni mediche e altre attività. I guanti sottili in nitrile sono privi di ftalati, ammorbidenti e proteine del lattice allergeniche.
  • Non sterili, non talcati,
  • Spessore ridotto e dita antiscivolo per una presa perfetta
  • Particolarmente delicati sulla pelle per utenti allergici al lattice
  • Bordino arrotolato per ridurre al minimo il rischio di strappi
Length: 240 or 300 mm
Thickness: 0,18 mm (double wall)
Colour: Blue
EN 374, EN 455; Cat. III; AQL 1,5
Certificazioni: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, MDR Class I; PPE Cat. III; AQL 1.5
Food contact approved.
Attenzione: * Thickness is double-measured, minimum values.