Stampa…
Colonne HPLC, Accucore™ XL C18 e XL C8
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
74104-012101 74104-013001 74104-014001 74104-052130 74104-102130 74104-103030 74104-104630 74104-153030 74104-154630 74104-253030 74104-254630 74204-012101 74204-013001 74204-014001 74204-053030 74204-104630 74204-153030 74204-154630 74204-254630
554-2263EA 0 EUR
554-2263 554-2264 554-2265 554-2239 554-2240 554-2244 554-2248 554-2245 554-2249 554-2246 554-2250 554-2266 554-2267 554-2268 554-2254 554-2260 554-2256 554-2261 554-2262
Colonne HPLC, Accucore™ XL C18 e XL C8
Colonne cromatografiche
Basate su una tecnologia Core Enhanced che utilizza una fase stazionaria solida porosa con particelle da 4 µm, queste colonne consentono di utilizzare metodi per HPLC tradizionali per ottenere prestazioni ben al di sopra delle colonne riempite con particelle completamente porose da 5 µm, 4 µm o addirittura 3 µm. L'altissima efficienza di separazione ottenuta con condizioni e strumenti per HPLC standard assicura una maggiore risoluzione del picco e limiti di rilevamento più bassi. Un letto impaccato ultra-stabile assicura colonne eccezionalmente robuste che dimostrano un’eccellente riproducibilità di ritenzione e risposta.
  • Economical and easy to use
  • Compatible with Uniguard™ direct-connection and stand-alone holders
  • Recommended for analytes with moderate hydrophobicity
  • Same System, Same Method, Better Results
Accucore™ XL C18: Ritenzione ottimale dei composti non polari. Meccanismo di interazione idrofobica. Separazione di una vasta gamma di analiti.
Accucore™ XL C8: Selettività simile a C18 con ritenzione inferiore. Consigliate per analiti con idrofobicità moderata.