α-Naphtholphthalein
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,3-Bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
CAS No.: 596-01-0
Molecular Formula: C28H18O4
Formula Weight: 418.45
Physical Form: Powder
Appearance: Pale brown
Melting Point: 238-240°
MDL No.: MFCD00036202
Indicator in 0.1% or 0.04% alcohol solution
Formula:
C₂₈H₁₈O₄ Peso molecolare: 418,45 g/mol Punto di fusione: 238…240 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036202 CAS Number: 596-01-0 EINECS: 209-875-5 Merck Index: 14,6389 |