Stampa…
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3) ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Menadione, 1,4-Dihydro-2-methylnaphthalene-1,4-dione, 2-Methylnaphthalene-1,4-dione
A13593.09 A13593.18 A13593.30
A13593.09EA 24.3 EUR
A13593.09 A13593.18 A13593.30
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3) ≥98%
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Purity: 98% CAS No.: 58-27-5 Molecular Formula: C11H8O2 Formula Weight: 172.18 Odour: Odourless Melting Point: 104-107° Beilstein Reference: 1908453 Merck Reference: 14,5831 MDL No.: MFCD00001681
Formula: C₁₁H₈O₂
Peso molecolare: 172,19 g/mol
Punto di fusione: 104…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001681
CAS Number: 58-27-5
EINECS: 200-372-6
Merck Index: 14,5831