Stampa…
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3) 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Menadione, 1,4-Dihydro-2-methylnaphthalene-1,4-dione, 2-Methylnaphthalene-1,4-dione
127180250 127181000 127180050
ACRO127180250EA 55.1 EUR
ACRO127180250 ACRO127181000 ACRO127180050
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3) 98%
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Formula: C₁₁H₈O₂
Peso molecolare: 172,19 g/mol
Punto di fusione: 105…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001681
CAS Number: 58-27-5
EINECS: 200-372-6
Visualizza i codici
Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
HPLC ≥97.5 %