N-(4-Pentynyl)phthalimide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(Pent-4-yn-1-yl)isoindoline-1,3-dione
Purity: 97%
CAS No.: 6097-07-0
Molecular Formula: C13H11NO2
Formula Weight: 213.24
Melting Point: 87-91°
MDL No.: MFCD06798110
Formula:
C₁₃H₁₁NO₂ Peso molecolare: 213.24 g/mol Punto di fusione: 87…91 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06798110 CAS Number: 6097-07-0 |