2-Phenyl-2-oxazoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₉NO Punto di ebollizione: 243°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00075541 CAS Number: 7127-19-7 |
|
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |