Borane dimethylamine complex ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 74-94-2
Molecular Formula: BH3.NH(CH3)2
Formula Weight: 58.92
Physical Form: Crystalline
Density: 0.69
Appearance: White
Melting Point: 36°
Boiling Point: 59-65°/1-2mm
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00051068
Formula:
C₂H₁₀BN Punto di ebollizione: 59…65 °C (1…2 mmHg) Punto di fusione: 36 °C Densità: 0,69 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051068 CAS Number: 74-94-2 EINECS: 200-823-7 ADR: 4.1,III |