Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~500,000
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 25805-17-8
Molecular Formula: [-N(COC2H5)CH2CH2-]n
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00134377
Formula:
(C₅H₉NO)x Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
25805-17-8 |