Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~50,000
Fornitore: Thermo Scientific
42396.22
42396.36
42396.A4
42396.22EA
36.1
EUR
42396.22
42396.36
42396.A4
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~50,000
Poly(2-ethyl-2-oxazoline)
CAS No.: 25805-17-8
Molecular Formula: [-N(COC2H5)CH2CH2-]n
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00134377
Formula:
(C₅H₉NO)x Peso molecolare: 200000 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
25805-17-8 |