Stampa…
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~200,000
Fornitore: Thermo Scientific
42397.22 42397.36 42397.A4
42397.22EA 36.1 EUR
42397.22 42397.36 42397.A4
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~200,000
Poly(2-ethyl-2-oxazoline)
Formula: (C₅H₉NO)x
Peso molecolare: 200000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 25805-17-8