Stampa…
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid, (1S)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
H27612.MD H27612.03
H27612.MDEA 61.2 EUR
H27612.MD H27612.03
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid ≥98%
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Purity: 98% CAS No.: 85977-52-2 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Melting Point: 55-57° Optical Rotation: -12° (c=1 in ethanol)
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Peso molecolare: 176,22 g/mol
Punto di fusione: 55…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368365
CAS Number: 85977-52-2