Stampa…
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H27673.MD H27673.06 H27673.03
H27673.MDEA 56.1 EUR
H27673.MD H27673.06 H27673.03
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid ≥98%
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Purity: 98% CAS No.: 23357-47-3 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Melting Point: 56-58° Optical Rotation: +12° (c=1 in ethanol)
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Punto di fusione: 56…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368364
CAS Number: 23357-47-3