2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid) ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 2033-24-1
Molecular Formula: C6H8O4
Formula Weight: 144.13
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 117310
Merck Reference: 14,5817
MDL No.: MFCD00006638
Formula:
C₆H₈O₄ Punto di fusione: 92…96 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006638 CAS Number: 2033-24-1 EINECS: 217-992-8 Merck Index: 14,5817 |