Stampa…
2-Acetylbenzo[b]thiophene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B21173.06 B21173.03
B21173.06EA 160 EUR
B21173.06 B21173.03
2-Acetylbenzo[b]thiophene ≥98%
2-Acetylbenzo[b]thiophene
Purity: 98% CAS No.: 22720-75-8 Molecular Formula: C10H8OS Formula Weight: 176.23 Melting Point: 86-88° MDL No.: MFCD00090217
Formula: C₁₀H₈OS
Punto di fusione: 86…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00090217
CAS Number: 22720-75-8
EINECS: 245-177-7