Stampa…
5-Bromo-2-methox-3-methylypyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-methoxy-3-methylpyridine
H50113.03 H50113.06
H50113.03EA 166 EUR
H50113.03 H50113.06
5-Bromo-2-methox-3-methylypyridine ≥97%
5-Bromo-2-methox-3-methylypyridine
Purity: 97% CAS No.: 760207-87-2 Molecular Formula: C7H8BrNO Formula Weight: 202.05 Refractive Index: 1.5540
Formula: C₇H₈BrNO
Peso molecolare: 202,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375124
CAS Number: 760207-87-2