Stampa…
1-Amino-4-naphthol hydrochloride tech. 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B23978.03 B23978.06 B23978.14
B23978.03EA 24.2 EUR
B23978.03 B23978.06 B23978.14
1-Amino-4-naphthol hydrochloride tech. 90%, grado tecnico
1-Amino-4-naphthol hydrochloride
Purity: 90% CAS No.: 5959-56-8 Molecular Formula: C10H9NO.HCl Formula Weight: 195.65 Melting Point: ca 272° dec. MDL No.: MFCD00012562
Formula: C₁₀H₁₀ClNO
Punto di fusione: ∼ 272 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012562
CAS Number: 5959-56-8
EINECS: 227-727-8