Stampa…
1-Amino-4-naphthol hydrochloride 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-1-naphthol hydrochloride
158510050 158510250
ACRO158510050EA 79.6 EUR
ACRO158510050 ACRO158510250
1-Amino-4-naphthol hydrochloride 90%, grado tecnico
1-Amino-4-naphthol hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₀ClNO
Peso molecolare: 195,65 g/mol
Punto di fusione: 273 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012562
CAS Number: 5959-56-8
EINECS: 227-727-8
Visualizza i codici
Appearance Pink to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %