6-Methoxy-2-naphthoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2471-70-7
Molecular Formula: C12H10O3
Formula Weight: 202.21
Melting Point: 192-194°
Beilstein Reference: 2211233
Formula:
C₁₂H₁₀O₃ Punto di fusione: 192…194 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00092750 CAS Number: 2471-70-7 |