Stampa…
Methyl-2-naphthoate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 2-naphthoate
L09973.03 L09973.06
L09973.03EA 26.7 EUR
L09973.03 L09973.06
Methyl-2-naphthoate ≥99%
Methyl-2-naphthoate
Purity: 99% CAS No.: 2459-25-8 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Melting Point: 75-79° Boiling Point: 290° MDL No.: MFCD00017345
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Punto di ebollizione: 290 °C
Punto di fusione: 75…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017345
CAS Number: 2459-25-8