Ethyl-1-naphthoate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 3007-97-4
Molecular Formula: C13H12O2
Formula Weight: 200.24
Refractive Index: 1.5930
Boiling Point: 308-310°
MDL No.: MFCD00016805
Formula:
C₁₃H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 308…310 °C Densità: 1,110 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016805 CAS Number: 3007-97-4 EINECS: 221-120-1 |