Stampa…
6-Bromo-2-naphthoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L16093.06 L16093.14
L16093.06EA 47.1 EUR
L16093.06 L16093.14
6-Bromo-2-naphthoic acid ≥98%
6-Bromo-2-naphthoic acid
Purity: 98% CAS No.: 5773-80-8 Molecular Formula: C11H7BrO2 Formula Weight: 251.08 Melting Point: 292-296° Beilstein Reference: 2328940
Formula: C₁₁H₇BrO₂
Peso molecolare: 251.08 g/mol
Punto di fusione: 292…296 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075720
CAS Number: 5773-80-8