Stampa…
Methyl-6-bromo-2-naphthoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 6-bromo-2-naphthoate
B25106.06 B25106.14
B25106.06EA 81.6 EUR
B25106.06 B25106.14
Methyl-6-bromo-2-naphthoate ≥98%
Methyl-6-bromo-2-naphthoate
Purity: 98% CAS No.: 33626-98-1 Molecular Formula: C12H9BrO2 Formula Weight: 265.11 Melting Point: 121-123° Beilstein Reference: 2578943
Formula: C₁₂H₉BrO₂
Peso molecolare: 265,11 g/mol
Punto di fusione: 121…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100408
CAS Number: 33626-98-1