Stampa…
Methyl-6-bromo-2-naphthoate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl 6-bromo-2-naphthoate
364140050 364140250 364141000
ACRO364140050EA 35.3 EUR
ACRO364140050 ACRO364140250 ACRO364141000
Methyl-6-bromo-2-naphthoate 98%
Methyl-6-bromo-2-naphthoate
Formula: C₁₂H₉BrO₂
Punto di fusione: 123…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100408
CAS Number: 33626-98-1
Visualizza i codici
Appearance Off-white to cream to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 126 °C
GC ≥97.5 %