4-Chloro-8-fluoroquinoline
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 63010-72-0
Molecular Formula: C9H5ClFN
Formula Weight: 181.60
MDL No.: MFCD00278785
Formula:
C₉H₅ClFN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00278785 CAS Number: 63010-72-0 |