Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 1145-93-3
Molecular Formula: C12H19O4P
Formula Weight: 258.25
Flash Point:
Formula:
C₁₂H₁₉O₄P Punto di ebollizione: 136…138 °C (0,7 mmHg) Densità: 1,500 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015662 CAS Number: 1145-93-3 EINECS: 214-548-5 |