Diethyl (4-aminobenzyl)phosphonate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 20074-79-7
Molecular Formula: C11H18NO3P
Formula Weight: 243.24
Melting Point: 91-94°
Beilstein Reference: 2941613
Formula:
C₁₁H₁₈NO₃P Punto di fusione: 91…94 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007913 CAS Number: 20074-79-7 EINECS: 243-504-8 |