Stampa…

Benzyl isocyanide ≥96.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

B2185-1G B2185-5G
TCIAB2185-1GEA 65 EUR
TCIAB2185-1G TCIAB2185-5G
Benzyl isocyanide ≥96.0% (by GC)
Benzyl isocyanide
Formula: C₈H₇N
Peso molecolare: 117,15 g/mol
Punto di ebollizione: 106°C
Flash Pt: 79°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00000004
CAS Number: 10340-91-7
EINECS: 233-738-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=000b3aca719d475b61f64c3ff6f8963a814cc0df&vid=000b3aca719d475b61f64c3ff6f8963a814cc0df&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR