Stampa…
Benzyl isocyanide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
158390010 158390050 158390250
ACRO158390010EA 71.6 EUR
ACRO158390010 ACRO158390050 ACRO158390250
Benzyl isocyanide 98%
Benzyl isocyanide
Formula: C₈H₇N
Punto di ebollizione: 105…106 °C (75 mmHg)
Densità: 0,962 g/cm³
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00000004
CAS Number: 10340-91-7
EINECS: 233-738-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.003 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.1 %