Stampa…
4-Acetamidobenzyl alcohol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H33454.03 H33454.06
H33454.03EA 52.9 EUR
H33454.03 H33454.06
4-Acetamidobenzyl alcohol ≥97%
4-Acetamidobenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₁NO₂
Punto di fusione: 118…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016868
CAS Number: 16375-88-5