4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 57729-79-0
Molecular Formula: C7H4ClF3N2O2
Formula Weight: 240.58
Melting Point: 63-67°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042153
Formula:
C₇H₄ClF₃N₂O₂ Punto di fusione: 63…67 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042153 CAS Number: 57729-79-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |