Stampa…
β,3-Dinitrostyrene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Nitro-3-(2-nitrovinyl)benzene
L12304.03 L12304.06
L12304.03EA 94.3 EUR
L12304.03 L12304.06
β,3-Dinitrostyrene ≥98%
β,3-Dinitrostyrene
Purity: 98% CAS No.: 882-26-8 Molecular Formula: C8H6N2O4 Formula Weight: 194.15 Melting Point: 125-127° Beilstein Reference: 2051290
Formula: C₈H₆N₂O₄
Peso molecolare: 194,15 g/mol
Punto di fusione: 125…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052063
CAS Number: 882-26-8