trans-β-Nitrostyrene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(E)-(2-Nitrovinyl)benzene, trans-1-Nitro-2-phenylethylene
Purity: 98%
CAS No.: 5153-67-3
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 55-58°
Boiling Point: 250-260°
Beilstein Reference: 1210066
MDL No.: MFCD00007402
Formula:
C₈H₇NO₂ Peso molecolare: 149,15 g/mol Punto di ebollizione: 250…260 °C Punto di fusione: 55…58 °C |
MDL Number:
MFCD00007402 CAS Number: 5153-67-3 EINECS: 203-066-0 |